Potassium perfluoro-(2-ethoxyethane)sulphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC3371-25G PC3371-5G
APOSPC3371-25GEA 674 EUR
APOSPC3371-25G APOSPC3371-5G
Potassium perfluoro-(2-ethoxyethane)sulphonate
Potassium perfluoro-(2-ethoxyethane)sulphonate
Formule: C₄F₉KO₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00155953
CAS nummer: 117205-07-9