4'-Fluoroacetophenone 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3380-100G PC3380-1KG PC3380-250G
APOSPC3380-100GEA 43.8 EUR
APOSPC3380-100G APOSPC3380-1KG APOSPC3380-250G
4'-Fluoroacetophenone 99%
4'-Fluoroacetophenone
Formule: C₈H₇FO
Kookpunt: 196 °C
Dichtheid: 1,138 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 71 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000354
CAS nummer: 403-42-9
EINECS: 206-960-9