1,1,1-Trifluoroacetone oxime 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3386-25G PC3386-5G PC3386-1G
APOSPC3386-25GEA 624 EUR
APOSPC3386-25G APOSPC3386-5G APOSPC3386-1G
1,1,1-Trifluoroacetone oxime 97%
1,1,1-Trifluoroacetone oxime
Formule: C₃H₄F₃NO
MW: 127.07 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06248847
CAS nummer: 431-40-3