DL-2-Fluoro-3-alanine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Amino-2-fluoropropanoic acid
PC3387E-250MG PC3387E-100MG
APOSPC3387E-250MGEA 339 EUR
APOSPC3387E-250MG APOSPC3387E-100MG
DL-2-Fluoro-3-alanine
DL-2-Fluoro-3-alanine
Formule: C₃H₆FNO₂
MW: 107.09 g/mol
Smeltpunt: 222…223 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041324
CAS nummer: 3821-81-6