2-Fluoroaniline 99+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC3390-1KG PC3390-250G PC3390-500G
APOSPC3390-1KGEA 83.3 EUR
APOSPC3390-1KG APOSPC3390-250G APOSPC3390-500G
2-Fluoroaniline 99+%
2-Fluoroaniline
Intermediate for the synthesis of Flurbiprofen, an important NSAID.
Formule: C₆H₆FN
Kookpunt: 182…183 °C
Smeltpunt: –29 °C
Dichtheid: 1,151 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 60 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007642
CAS nummer: 348-54-9
EINECS: 206-478-9
UN: 2941
ADR: 6.1,III