2,2,2-Trifluoroethyl crotonate 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3394-25G PC3394-5G PC3394-1G
APOSPC3394-25GEA 274 EUR
APOSPC3394-25G APOSPC3394-5G APOSPC3394-1G
2,2,2-Trifluoroethyl crotonate 99%
2,2,2-Trifluoroethyl crotonate
Formule: C₆H₇F₃O₂
Kookpunt: 52…53 °C/115mmHg
Dichtheid: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: <37 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038364
CAS nummer: 287957-36-2
UN: 1993
ADR: 3,III