4,4,4-Trifluoro-2-iodobut-2-en-1-ol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC3395-25G PC3395-5G PC3395-1G
APOSPC3395-25GEA 752 EUR
APOSPC3395-25G APOSPC3395-5G APOSPC3395-1G
4,4,4-Trifluoro-2-iodobut-2-en-1-ol 97%
4,4,4-Trifluoro-2-iodobut-2-en-1-ol
Formule: C₄H₄F₃IO
MW: 251.98 g/mol
Kookpunt: 75 °C/10mmHg
Dichtheid: 2.076 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00156050
CAS nummer: 674-35-1