2-(Trifluoromethyl)dioxolane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3398-5G PC3398-1G
APOSPC3398-5GEA 359 EUR
APOSPC3398-5G APOSPC3398-1G
2-(Trifluoromethyl)dioxolane 97%
2-(Trifluoromethyl)dioxolane
Formule: C₄H₅F₃O₂
Kookpunt: 90 °C
Dichtheid: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038366
CAS nummer: 2344-09-4
UN: 1993
ADR: 3,III