2-(Trifluoromethyl)-3-ethoxydodecafluorohexane 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3399-25G PC3399-100G
APOSPC3399-25GEA 67.2 EUR
APOSPC3399-25G APOSPC3399-100G
2-(Trifluoromethyl)-3-ethoxydodecafluorohexane 99%
2-(Trifluoromethyl)-3-ethoxydodecafluorohexane
Formule: C₉H₅F₁₅O
Kookpunt: 130 °C
Smeltpunt: –100 °C
Dichtheid: 1,61 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038367
CAS nummer: 297730-93-9