3-Fluoroaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC3400-100G PC3400-1KG PC3400-500G PC3400-25G
APOSPC3400-100GEA 144 EUR
APOSPC3400-100G APOSPC3400-1KG APOSPC3400-500G APOSPC3400-25G
3-Fluoroaniline 98%
3-Fluoroaniline
Formule: C₆H₆FN
Kookpunt: 186…187 °C
Smeltpunt: –2 °C
Dichtheid: 1,156 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 77 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00007758
CAS nummer: 372-19-0
EINECS: 206-747-0
UN: 2941
ADR: 6.1,III