3-Fluoro-2-nitrophenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3403-5G PC3403-1G PC3403-25G
APOSPC3403-5GEA 24.9 EUR
APOSPC3403-5G APOSPC3403-1G APOSPC3403-25G
3-Fluoro-2-nitrophenol 98%
3-Fluoro-2-nitrophenol
Formule: C₆H₄FNO₃
Smeltpunt: 37…39 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368753
CAS nummer: 385-01-3