2-Amino-3-fluorophenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3404-1G PC3404-5G
APOSPC3404-1GEA 23.4 EUR
APOSPC3404-1G APOSPC3404-5G
2-Amino-3-fluorophenol 97%
2-Amino-3-fluorophenol
Formule: C₆H₆FNO
Smeltpunt: 126…127 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07368754
CAS nummer: 53981-23-0