2,4-Dichloor-5-fluorbenzoylchloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC3408-25G PC3408-5G
APOSPC3408-25GEA 235 EUR
APOSPC3408-25G APOSPC3408-5G
2,4-Dichloor-5-fluorbenzoylchloride 98%
2,4-Dichloor-5-fluorbenzoylchloride
Formule: C₇H₂Cl₃FO
Kookpunt: 143…144 °C/35mmHg
Dichtheid: 1,568 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075341
CAS nummer: 86393-34-2
EINECS: 428-390-1
UN: 3265
ADR: 8,II