1,2-Diamino-3,4-difluorobenzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3416-1G PC3416-5G
APOSPC3416-1GEA 22 EUR
APOSPC3416-1G APOSPC3416-5G
1,2-Diamino-3,4-difluorobenzene 97%
1,2-Diamino-3,4-difluorobenzene
Formule: C₆H₆F₂N₂
Smeltpunt: 58…60 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00153128
CAS nummer: 153505-39-6