2,3,5-Trifluorocinnamic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC3419-5G PC3419-1G
APOSPC3419-5GEA 120 EUR
APOSPC3419-5G APOSPC3419-1G
2,3,5-Trifluorocinnamic acid 97%
2,3,5-Trifluorocinnamic acid
Formule: C₉H₅F₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 237761-79-4