5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: α,α,α,5-Tetrafluoro-o-tolualdehyde, 2-Trifluoromethyl-5-fluorobenzaldehyde
PC3423-10G PC3423-5G
APOSPC3423-10GEA 80.4 EUR
APOSPC3423-10G APOSPC3423-5G
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₄F₄O
MW: 192.11 g/mol
Vlampunt: 82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236276
CAS nummer: 90381-08-1