3-Methoxy-4-(difluoromethoxy)benzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(Difluoromethoxy)-3-methoxybenzaldehyde
PC3425-5G PC3425-1G
APOSPC3425-5GEA 23.4 EUR
APOSPC3425-5G APOSPC3425-1G
3-Methoxy-4-(difluoromethoxy)benzaldehyde 97%
3-Methoxy-4-(difluoromethoxy)benzaldehyde
Formule: C9H8F2O3
MW: 202.1548 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03412217
CAS nummer: 162401-70-9