3'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3426-25G PC3426-5G PC3426-1G
APOSPC3426-25GEA 344 EUR
APOSPC3426-25G APOSPC3426-5G APOSPC3426-1G
3'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
3'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₆F₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236273
CAS nummer: 237761-81-8