1-Bromo-3-(difluoromethoxy)benzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3429-1G PC3429-5G PC3429-10G
APOSPC3429-1GEA 22 EUR
APOSPC3429-1G APOSPC3429-5G APOSPC3429-10G
1-Bromo-3-(difluoromethoxy)benzene 98%
1-Bromo-3-(difluoromethoxy)benzene
Formule: C₇H₅BrF₂O
Kookpunt: 196…197 °C
Dichtheid: 1,585 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236233
CAS nummer: 262587-05-3