N-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)-4-boronobenzenesulphonamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-{[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]sulphamoyl}benzeneboronic acid
PC3433-1G PC3433-250MG
APOSPC3433-1GEA 352 EUR
APOSPC3433-1G APOSPC3433-250MG
N-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)-4-boronobenzenesulphonamide
N-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)-4-boronobenzenesulphonamide
Formule: C₁₃H₁₁BF₃NO₅S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09878331
CAS nummer: 957062-98-5