2-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3435-1G PC3435-5G PC3435-25G
APOSPC3435-1GEA 14.8 EUR
APOSPC3435-1G APOSPC3435-5G APOSPC3435-25G
2-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonamide
2-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonamide
Formule: C₇H₆F₃NO₃S
MW: 241.19 g/mol
Smeltpunt: 187…190 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01320751
CAS nummer: 37526-59-3