5-Fluoro-2-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (5-Fluoro-2-(methylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
PC3436-1G PC3436-250MG
APOSPC3436-1GEA 325 EUR
APOSPC3436-1G APOSPC3436-250MG
5-Fluoro-2-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid
5-Fluoro-2-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₉BFNO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09878343
CAS nummer: 957062-96-3