4-Bromo-1-(2-fluorophenyl)-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC3444-1G PC3444-5G
APOSPC3444-1GEA 217 EUR
APOSPC3444-1G APOSPC3444-5G
4-Bromo-1-(2-fluorophenyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(2-fluorophenyl)-1H-pyrazole
Formule: C₉H₆BrFN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09878403
CAS nummer: 957062-81-6