2-Fluorobenzal chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC3444A-25G PC3444A-5G PC3444A-100G
APOSPC3444A-25GEA 218 EUR
APOSPC3444A-25G APOSPC3444A-5G APOSPC3444A-100G
2-Fluorobenzal chloride 97%
2-Fluorobenzal chloride
Formule: C₇H₅Cl₂F
Kookpunt: 224…232 °C
Dichtheid: 1,309 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00043797
CAS nummer: 320-65-0
UN: 3265
ADR: 8,III