3-Fluorobenzal chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC3444B-25G PC3444B-5G
APOSPC3444B-25GEA 276 EUR
APOSPC3444B-25G APOSPC3444B-5G
3-Fluorobenzal chloride 98%
3-Fluorobenzal chloride
Formule: C₇H₅Cl₂F
Kookpunt: 195…197 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00037112
CAS nummer: 402-64-2