2,3,5-Trifluorobenzamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3445-5G PC3445-1G
APOSPC3445-5GEA 60 EUR
APOSPC3445-5G APOSPC3445-1G
2,3,5-Trifluorobenzamide 97%
2,3,5-Trifluorobenzamide
Formule: C₇H₄F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061198
CAS nummer: 238403-46-8