2-Fluorobenzaldehyde 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3450-100G PC3450-1KG PC3450-250G
APOSPC3450-100GEA 24.9 EUR
APOSPC3450-100G APOSPC3450-1KG APOSPC3450-250G
2-Fluorobenzaldehyde 99%
2-Fluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₅FO
MW: 124.11 g/mol
Kookpunt: 172…175 °C
Smeltpunt: –45 °C
Dichtheid: 1.178 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 55 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003302
CAS nummer: 446-52-6
EINECS: 207-171-2
UN: 1989
ADR: 3 III