6-Fluoro-o-anisaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3458-1G PC3458-25G PC3458-5G
APOSPC3458-1GEA 22 EUR
APOSPC3458-1G APOSPC3458-25G APOSPC3458-5G
6-Fluoro-o-anisaldehyde 98%
6-Fluoro-o-anisaldehyde
Formule: C₈H₇FO₂
Smeltpunt: 59…63 °C
Vlampunt: 110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01090998
CAS nummer: 146137-74-8