3-Fluorobenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3460-100G PC3460-1KG PC3460-500G
APOSPC3460-100GEA 23.4 EUR
APOSPC3460-100G APOSPC3460-1KG APOSPC3460-500G
3-Fluorobenzaldehyde 98%
3-Fluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₅FO
Kookpunt: 56…58 °C/10mmHg
Dichtheid: 1,174 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 56 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003348
CAS nummer: 456-48-4
EINECS: 207-266-9
UN: 1989
ADR: 3,III