4-Fluorobenzaldehyde 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
APOSPC3470-500GEA 87.9 EUR
APOSPC3470-500G APOSPC3470-100G
4-Fluorobenzaldehyde 99%
4-Fluorobenzaldehyde
Synthesis, 63 (1991): simple preparation of several 4-aryloxy phenols (via substitution then Baeyer-Villiger).
Formule: C₇H₅FO
MW: 124,11 g/mol
Kookpunt: 70…72 °C/10mmHg
Smeltpunt: –10 °C
Dichtheid: 1,175 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 56 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003378
CAS nummer: 459-57-4
EINECS: 207-293-6
UN: 1989
ADR: 3,III