3-Fluorobenzamide 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3474-100G PC3474-25G
APOSPC3474-100GEA 161 EUR
APOSPC3474-100G APOSPC3474-25G
3-Fluorobenzamide 99%
3-Fluorobenzamide
Formule: C₇H₆FNO
Smeltpunt: 129…132 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007983
CAS nummer: 455-37-8
EINECS: 207-247-5