4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3479-1G PC3479-25G PC3479-5G
APOSPC3479-1GEA 22 EUR
APOSPC3479-1G APOSPC3479-25G APOSPC3479-5G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₉H₇F₃O₂
MW: 204.15 g/mol
Smeltpunt: 39…41 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01091011
CAS nummer: 106312-36-1