4-Fluorophenylboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3482-25G PC3482-100G PC3482-500G
APOSPC3482-25GEA 22 EUR
APOSPC3482-25G APOSPC3482-100G APOSPC3482-500G
4-Fluorophenylboronic acid 97%
4-Fluorophenylboronic acid
Contains variable amounts of the anhydride GLC reagent for diols see: J. Chromatogr.,158,33,1978
Formule: C₆H₆BFO₂
Smeltpunt: 262…265 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039136
CAS nummer: 1765-93-1