4-Fluorobenzenesulphonamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC3484B-5G PC3484B-100G PC3484B-25G
APOSPC3484B-5GEA 22 EUR
APOSPC3484B-5G APOSPC3484B-100G APOSPC3484B-25G
4-Fluorobenzenesulphonamide 97%
4-Fluorobenzenesulphonamide
Formule: C₆H₆FNO₂S
Smeltpunt: 124…127 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00025384
CAS nummer: 402-46-0
EINECS: 206-946-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III