3-Fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC3489-100G PC3489-25G PC3489-5G
APOSPC3489-100GEA 110 EUR
APOSPC3489-100G APOSPC3489-25G APOSPC3489-5G
3-Fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
3-Fluorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₄ClFO₂S
Kookpunt: 231…232 °C
Smeltpunt: 7 °C
Dichtheid: 1,463 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042286
CAS nummer: 701-27-9
UN: 3265
ADR: 8,II