4-Fluorobenzenesulphonyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
PC3490-100G PC3490-500G PC3490-50G
APOSPC3490-100GEA 36.6 EUR
APOSPC3490-100G APOSPC3490-500G APOSPC3490-50G
4-Fluorobenzenesulphonyl chloride 95%
4-Fluorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₄ClFO₂S
Kookpunt: 95…96 °C/2mmHg
Smeltpunt: 29…31 °C
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007438
CAS nummer: 349-88-2
EINECS: 206-493-0
UN: 3261
ADR: 8,II