2-Fluorobenzhydrazide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3495E-10G PC3495E-50G PC3495E-1G
APOSPC3495E-10GEA 73.2 EUR
APOSPC3495E-10G APOSPC3495E-50G APOSPC3495E-1G
2-Fluorobenzhydrazide 98%
2-Fluorobenzhydrazide
Formule: C₇H₇FN₂O
Smeltpunt: 70…74 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00025112
CAS nummer: 446-24-2