4-Fluorobenzhydrazide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3495G-100G PC3495G-25G PC3495G-5G
APOSPC3495G-100GEA 433 EUR
APOSPC3495G-100G APOSPC3495G-25G APOSPC3495G-5G
4-Fluorobenzhydrazide 98%
4-Fluorobenzhydrazide
Formule: C₇H₇FN₂O
Smeltpunt: 160…166 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00060562
CAS nummer: 456-06-4