2,4,5-Trifluoro-4-hydroxybenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3496-25G PC3496-100G
APOSPC3496-25GEA 97.9 EUR
APOSPC3496-25G APOSPC3496-100G
2,4,5-Trifluoro-4-hydroxybenzoic acid 98%
2,4,5-Trifluoro-4-hydroxybenzoic acid
Formule: C₇H₃F₃O₃
Smeltpunt: 143…147 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00800378
CAS nummer: 116751-24-7