2',6'-Dichloro-3'-fluoroacetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3497-100G PC3497-25G
APOSPC3497-100GEA 27.8 EUR
APOSPC3497-100G APOSPC3497-25G
2',6'-Dichloro-3'-fluoroacetophenone 98%
2',6'-Dichloro-3'-fluoroacetophenone
Formule: C₈H₅Cl₂FO
Kookpunt: 250…255 °C
Dichtheid: 1,403 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 84 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02093760
CAS nummer: 290835-85-7