4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Methoxy-2-trifluormethylbenzoic acid
PC3498-1G PC3498-5G PC3498-25G
APOSPC3498-1GEA 33.7 EUR
APOSPC3498-1G APOSPC3498-5G APOSPC3498-25G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₇F₃O₃
Smeltpunt: 147…150 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01091013
CAS nummer: 127817-85-0