2-Fluorobenzoic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: o-Fluorobenzoic acid
PC3500-1KG PC3500-100G PC3500-500G
APOSPC3500-1KGEA 55.5 EUR
APOSPC3500-1KG APOSPC3500-100G APOSPC3500-500G
2-Fluorobenzoic acid 99%
2-Fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₅FO₂
Smeltpunt: 122…125 °C
Dichtheid: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002405
CAS nummer: 445-29-4
EINECS: 207-158-1