1-[4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC3505-1G PC3505-5G
APOSPC3505-1GEA 596 EUR
APOSPC3505-1G APOSPC3505-5G
1-[4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%
1-[4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine
Formule: C₇H₉FN₂O₂S
Smeltpunt: 117…120 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08692478
CAS nummer: 914637-59-5