2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)pyridine-3-carbonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)nicotinonitrile
PC3506-1G PC3506-5G PC3506-250MG
APOSPC3506-1GEA 110 EUR
APOSPC3506-1G APOSPC3506-5G APOSPC3506-250MG
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)pyridine-3-carbonitrile 95%
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)pyridine-3-carbonitrile
Formule: C₈H₅F₃N₂O
Smeltpunt: 44…46 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00275529
CAS nummer: 175277-89-1