3-Fluorobenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3510-100G PC3510-1KG PC3510-500G
APOSPC3510-100GEA 22 EUR
APOSPC3510-100G APOSPC3510-1KG APOSPC3510-500G
3-Fluorobenzoic acid 98%
3-Fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₅FO₂
Smeltpunt: 121…125 °C
Dichtheid: 1,474 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002489
CAS nummer: 455-38-9
EINECS: 207-248-0
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable