4-Fluorobenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3520-100G PC3520-1KG PC3520-500G
APOSPC3520-100GEA 22 EUR
APOSPC3520-100G APOSPC3520-1KG APOSPC3520-500G
4-Fluorobenzoic acid 98%
4-Fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₅FO₂
Smeltpunt: 182…187 °C
Dichtheid: 1,47 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002530
CAS nummer: 456-22-4
EINECS: 207-259-0