1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)homopiperazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC3522-1G PC3522-5G
APOSPC3522-1GEA 138 EUR
APOSPC3522-1G APOSPC3522-5G
1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)homopiperazine
1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)homopiperazine
Formule: C₁₁H₁₄FN₃O₂
Smeltpunt: 73 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08692379
CAS nummer: 392660-27-4