3-Fluoro-4-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Fluoro-4-(methylcarbamoyl)benzeneboronic acid, (3-Fluoro-4-(methylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
PC3532-1G PC3532-5G
APOSPC3532-1GEA 217 EUR
APOSPC3532-1G APOSPC3532-5G
3-Fluoro-4-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-Fluoro-4-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₉BFNO₃
Smeltpunt: 173…175 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08436026
CAS nummer: 849833-86-9