3-Fluoro-4-pyridineboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3533-1G PC3533-500MG PC3533-250MG
APOSPC3533-1GEA 61.4 EUR
APOSPC3533-1G APOSPC3533-500MG APOSPC3533-250MG
3-Fluoro-4-pyridineboronic acid 97%
3-Fluoro-4-pyridineboronic acid
Formule: C₅H₅BFNO₂
Smeltpunt: 237…239 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03788558
CAS nummer: 458532-97-3