3-Fluorobenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC3540-100G PC3540-25G PC3540-500G
APOSPC3540-100GEA 52.6 EUR
APOSPC3540-100G APOSPC3540-25G APOSPC3540-500G
3-Fluorobenzonitrile 98%
3-Fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₄FN
Kookpunt: 182…183 °C
Smeltpunt: 15…16 °C
Dichtheid: 1,134 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 68 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001797
CAS nummer: 403-54-3
EINECS: 206-963-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III